Merck
S1600000
スクロース
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sucrose
メーカー/製品名
EDQM
mp
185-187 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
この欧州薬局方標準品は、欧州薬局方で明確に規定された用途にのみ使用することを意図しています。その他の用途への適合性は保証されず、使用者が全ての責任を負います。この標準品は、ヒトまたは動物での使用を意図していません。
欧州薬局方により、以下の溶液の調製のための使用が規定されています:
  • モノグラフ0204に従った、赤外吸収スペクトル測定法および薄層クロマトグラフィーを用いた確認試験における標準溶液
  • それぞれモノグラフ2319および2318に従った、液体クロマトグラフィー(General text 2.2.29)を用いたモノパルミチン酸スクロースおよびステアリン酸スクロース中の遊離スクロースを試験するための標準溶液(a)および(b)
  • モノグラフ1570に従った、薄層クロマトグラフィーを用いたシュガースフィアの確認試験における標準溶液(a)(General text 2.2.27)
  • モノグラフ2597に従った、ガスクロマトグラフィー(General text 2.2.28)を用いたスクロース、液体中の類縁物質の試験における標準溶液(b)および(c)
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S1600000-1EA:
S1600000:
S1600000-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
スクラロース European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001344
スクラロース
D-マンニトール European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0200000
D-マンニトール
Sugar Spheres
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3915-3915 (2017)
Sucrose
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3906-3908 (2016)
Sucrose Monopalmitate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3909-3910 (2017)
Sucrose Stearate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3911-3912 (2017)
Sucrose, liquid
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3908-3909 (2018)