Merck
1.07660
Millipore
Lactose monohydrate
for biochemistry
別名:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · xH2O
CAS番号:
分子量:
342.30 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-559-2
NACRES:
NA.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
390 °C
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
溶解性
161 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
アプリケーション
  • Insights into the potential of rheological measurements in development of dry powder inhalation formulations.: Explores the role of lactose monohydrate in the rheological properties of dry powder formulations, emphasizing its significance in developing more efficient and effective inhalable drugs (Almansour et al., 2022 Feb). Link to the article.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2