Merck
Y0001497
3-(トリメチルシリル)-1-プロパンスルホン酸 ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,2-ジメチル-2-シラペンタン-5-スルホナート ナトリウム塩, 3-(トリメチルシリル)-1-プロパンスルホン酸ナトリウム, DSS ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
120 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
120 MG
¥25,400
About This Item
化学式:
(CH3)3Si(CH2)3SO3Na
CAS番号:
分子量:
218.32
Beilstein:
4035923
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
EDQM
mp
~165 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Po-Hung Hsieh et al.
Glycobiology, 24(8), 681-692 (2014-04-29)
Heparan sulfate and heparin are highly sulfated polysaccharides that consist of a repeating disaccharide unit of glucosamine and glucuronic or iduronic acid. The 2-O-sulfated iduronic acid (IdoA2S) residue is commonly found in heparan sulfate and heparin; however, 2-O-sulfated glucuronic acid
Yong-Kook Kwon et al.
Environmental science and pollution research international, 21(17), 10453-10460 (2014-05-14)
Leachate, generated by the decomposition of animal carcasses, presents many environmental, sanitary, and food safety hazards. However, research on the characteristics of leachate is lacking. In this study, we performed biochemical profiling of leachate from two animal species (pig and