Merck
Y0001319
トリメブチン マレイン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3,4,5-トリメトキシ安息香酸2-(ジメチルアミノ)-2-フェニルブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29NO5 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
503.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trimebutine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
FSRLGULMGJGKGI-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Trimebutine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)