Merck
M86006
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリメトキシ安息香酸メチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,220
¥7,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,220
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
226.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
274-275 °C (lit.)
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3
InChI Key
KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M86006-BULK:
M86006-VAR:
M86006-500G:
M86006-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
没食子酸 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
没食子酸