Merck
L5139
Sigma-Aldrich
リコリン 塩酸塩
powder, ≥98% (TLC)
別名:
Licorin hydrochloride, Lychorine chloride, Lycorine HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥57,500
¥57,500
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥57,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
323.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥57,500
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
リコリン 塩酸塩, ≥98% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
210-212  °C
溶解性
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
InChI Key
VUVNTYCHKZBOMV-NVJKKXITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ペプチジルトランスフェラ-ゼ活性中心(PTC)の選択的インヒビタ-。
ペプチジル・トランスフェラーゼ活性中心(PTC)の選択的阻害剤HL-60(白血病)細胞では、リコリンがG2/Mで細胞周期を停止し、カスパーゼ経路によりアポトーシスを誘導します。
注意
遮光保存してください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L5139-20MG-PW:
L5139-20MG:
L5139-VAR:
L5139-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiangning Liu et al.
Virology journal, 8, 483-483 (2011-10-28)
Human enterovirus 71 (EV71) infection causes hand, foot and mouth disease in children under 6 years old and this infection occasionally induces severe neurological complications. No vaccines or drugs are clinical available to control EV71 epidemics. In present study, we
G Saltan Çitoğlu et al.
Fitoterapia, 83(1), 81-87 (2011-10-05)
The present study reports the potential antinociceptive, anti-inflammatory and hepatoprotective activities of lycorine from Sternbergia fischeriana (Herbert) Rupr. (Amaryllidaceae). Lycorine was evaluated on mice by using acetic-acid induced writhing and tail-flick tests. Lycorine exhibited stronger inhibition than aspirin in acetic-acid
Jerald J Nair et al.
Natural product communications, 7(7), 959-962 (2012-08-23)
The plant family Amaryllidaceae occupies a privileged status within the botanical hierarchy due to its horticultural and ornamental appeal, as well as its widespread usage in the traditional medicinal practices of indigenous peoples across the globe. Of greater significance are
Raquel Brandt Giordani et al.
Phytochemistry, 72(7), 645-650 (2011-02-18)
In this study, the mechanism of action of the pro-apoptotic alkaloid lycorine on an amitochondriate cell, the parasite Trichomonas vaginalis, was investigated. The cytotoxicity of lycorine against T. vaginalis was studied from 2.5 to 1000μM and several important ultrastructural alterations
Sascha Kretzing et al.
Archives of toxicology, 85(12), 1565-1573 (2011-06-01)
Lycorine is the main alkaloid of many Amaryllidaceae and known to cause poisoning with still unknown mechanisms. Longer lasting toxicological core symptoms of nausea and emesis may become a burden for human and animal patients and may result in substantial