Merck
Y0000888
Clodronate disodium tetrahydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ジクロロメチレンジホスホン酸 二ナトリウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,900
¥19,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2Na2O6P2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
360.92
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clodronate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na.4H2O/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI Key
XWHPUCFOTRBMGS-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clodronate disodium tetrahydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)