Y0000677
システム適合性用メシル酸ブロモクリプチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-ブロモ-α-エルゴクリプチン メタンスルホン酸塩, (+)-2-ブロモ-12′-ヒドロキシ-2′-(1-メチルエチル)-5′-(2-メチルプロピル)エルゴタマン-3′,6′-18-トリオン メタンスルホン酸塩, (+)-ブロモクリプチン メタンスルホン酸塩, ブロモクリプチン メシル酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bromocriptine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c(Br)[nH]c4cccc(C1=CC(CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18?,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
InChI Key
NOJMTMIRQRDZMT-NEKRQHSLSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ