1294207
USP
D-(+)-グルコサミン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-アミノ-2-デオキシ-D-グルコース 塩酸塩, キトサミン 塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glucosamine
メーカー/製品名
USP
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
アプリケーション
- Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
- Glucosamine and Methylsulfonylmethane Tablets
- Glucosamine Hydrochloride
- Glucosamine Sulfate Potassium Chloride
- Glucosamine Sulfate Sodium Chloride
- Glucosamine Tablets
- Glucosamine, Chondroitin Sulfate Sodium, and Methylsulfonylmethane Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1294207-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック