Merck
Y0000592
システム適合性用チオクト酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-α-リポ酸, (±)-1,2-ジチオラン-3-ペンタン酸, 6,8-ジチオオクタン酸, DL-α-リポ酸, DL-6,8-チオクト酸, Lip(S2)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2S2
CAS番号:
分子量:
206.33
Beilstein:
81853
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
thioctic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Thioctic acid for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
抗酸化物質であり、ピルビン酸デヒドロゲナーゼやグリシンデカルボキシラーゼといった酵素の複合体が活性を発揮する上で必要となる補酵素でもあります。
抗酸化物質であり、ピルビン酸デヒドロゲナーゼやグリシンデカルボキシラーゼといった酵素の複合体が活性を発揮する上で必要となる補酵素でもあります。外来のThioctic acidは2種類以上の酵素によって細胞内で還元されます。還元されたThioctic acidは、直接的なラジカル除去、他の抗酸化物質のリサイクル、グルタチオン合成量の増加、転写因子(特に核内因子NF-κB)活性の調節を介して、多数の細胞内プロセスに影響します。マクロファージによるミエリンの食作用を抑制します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander Lossos et al.
Neurology, 84(7), 659-667 (2015-01-23)
To present the clinical, molecular, and cell biological findings in a family with an autosomal recessive form of hereditary spastic paraplegia characterized by a combination of spastic paraplegia, optic atrophy, and peripheral neuropathy (SPOAN). We used a combination of whole-genome
Yuzhe Tang et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(6), 1526-1536 (2014-04-02)
Prostate cancers at the late stage of castration resistance are not responding well to most of current therapies available in clinic, reflecting a desperate need of novel treatment for this life-threatening disease. In this study, we evaluated the anticancer effect
Hee-jae Kim et al.
Neurochemical research, 39(8), 1579-1584 (2014-06-06)
Anti-convulsant effects of physical exercise and lipoic acid (LA), also referred to as thioctic acid with antioxidant activity, were investigated using chemical induced seizure model. We investigated the synergic effect of physical exercise and LA on kainic acid-induced seizure activity
Alessandro Ghezzo et al.
PloS one, 9(11), e113111-e113111 (2014-11-25)
Down Syndrome (DS) is characterised by premature aging and an accelerated decline of cognitive functions in the vast majority of cases. As the life expectancy of DS persons is rapidly increasing, this decline is becoming a dramatic health problem. The
Sander M Houten et al.
Human molecular genetics, 23(18), 5009-5016 (2014-05-23)
Dienoyl-CoA reductase (DECR) deficiency with hyperlysinemia is a rare disorder affecting the metabolism of polyunsaturated fatty acids and lysine. The molecular basis of this condition is currently unknown. We describe a new case with failure to thrive, developmental delay, lactic
質問
  1. Please give me more information about the composition of this reagent
    1 回答
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. It is intended for use as a reference standard. Please see the links below to review the supplier product page and the supplier SDS for further information:
      Supplier Product Page
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0000592
      SDS
      https://sds.edqm.eu/pdf/SDS/EDQM_201600892_1.0_SDS_EN.pdf?ref=1697651847