安全性情報
Y0000367
Isradipine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Methyl 1-methylethyl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) -2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl methyl 4-(4-benzofurazanyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,770
¥18,770
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19N3O5
CAS番号:
分子量:
369.37
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,770
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isradipine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
n1c(c(c(c(c1C)C(=O)OC)c2c3n[o]nc3ccc2)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C19H19N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9H,1-5H3
InChI Key
XXUCEEUFISNYCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Isradipine impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000367:
Y0000367-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)