製品名
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL™
標識化の程度
11.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with DABTH-AA
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.