Merck
1140000
USP
クロミフェン クエン酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(4-[2-クロロ-1,2-ジフェニルエテニル]フェノキシ)-N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28ClNO · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
598.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clomifene
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25+;
InChI Key
PYTMYKVIJXPNBD-BTKVJIOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Clomiphene citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Clomiphene Citrate Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1140000-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)