Merck
28034-U
Supelco
キャピラリーカラムナット(Agilent [MS 検出器] および PerkinElmer対応)、六角レンチ締め
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥4,080
¥4,080
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥4,080
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
¥4,080
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 5 ea
詳細
これらのニッケルメッキを施した黄銅製カラムナットは、元のAgilent MSD製またはPerkinElmer製ナットを破損したり紛失したりした場合の代替品です。長いフェラルに使用します。
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
2層構造のSPEカートリッジは、ショウガ粉末中の汚染物質分析のバックグラウンドを効率的に低減します。
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
プロトコル
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.