安全性情報
Y0000299
Fluphenazine sulfoxide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Fluphenazine sulphoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26F3N3O2S
CAS番号:
分子量:
453.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluphenazine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)[S](=O)c3c(cccc3)N2CCCN4CCN(CC4)CCO
InChI
1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
InChI Key
UFPPOFUTIWYLNR-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluphenazine sulfoxide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000299-1EA:
Y0000299-10MG:
Y0000299:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K K Midha et al.
Journal of pharmacological methods, 19(1), 63-74 (1988-03-01)
Antisera to fluphenazine sulfoxide were raised in New Zealand white rabbits to an immunogen synthesized by covalent linkage of bovine serum albumin to 10-[[3-[4-(4-carboxybutyl)-1-piperazinyl] propyl]]-2-trifluoromethyl-10H-phenothiazine 5-sulfoxide. With use of an antiserum, a radioimmunoassay for fluphenazine sulfoxide was developed that is
S R Marder et al.
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 158, 658-665 (1991-05-01)
The levels of fluphenazine and fluphenazine sulphoxide in schizophrenic patients who were randomly assigned to receive either 5 mg or 25 mg of fluphenazine decanoate every two weeks were monitored. Patients treated with 25 mg of fluphenazine decanoate required three
K K Midha et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 19(4), 254-264 (1994-07-01)
This review covers some recent work on: 1. The effects of route of administration on the pharmacokinetics of fluphenazine and some of its metabolites; 2. The clinical pharmacokinetics of fluphenazine in acute patients medicated with oral fluphenazine; 3. The clinical
K K Midha et al.
Psychopharmacology, 93(3), 369-373 (1987-01-01)
Highly sensitive radioimmunoassays were applied to study the sulfoxidation of fluphenazine in 30 schizophrenic patients maintained on either 5 mg or 25 mg fluphenazine decanoate by intramuscular injection every 14 days over a period of 6 months. The presence of