Merck
1281001
USP
Fluphenazine enanthate dihydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazinyl]ethyl heptanoate dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 MG
¥30,080
¥30,080
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
125 MG
¥30,080
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38F3N3O2S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
622.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥30,080
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluphenazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluphenazine enanthate dihydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Fluphenazine Enanthate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)