スキップする
Y0000002
アセチルコリンクロリド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ACh
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥24,600
この商品について
化学式:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
CAS番号:
分子量:
181.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-468-8
Beilstein/REAXYS Number:
3571875
MDL number:
¥24,600
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
API family
acetylcholine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
146-150 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Acetylcholine chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
コリン作動性シナプスの内因性神経伝達物質です。 筋細胞膜の活動電位を増幅し、筋収縮を誘導します。
塩化アセチルクロリンを体重1 kg当たり20 mg注入すると、実験的に敗血症を誘発させたマウスの死亡率および血漿中炎症誘発性サイトカインが減少します。コリン作動性抗炎症機序は、おそらくアセチルコリンと単球、マクロファージおよび好中球上のα7nコリン受容体の相互作用に媒介されると思われ、この機序はTNF-α、IL-1β、IL-6などの炎症誘発性サイトカインの濃度を低下させます。
Packaging
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1008501A2661A6625
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
suitable for cell culture
description
≥99% (TLC)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
acetylcholine
API family
acetylcholine
API family
-
API family
-
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アセチルコリンクロリド
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)