Merck
W384720
Sigma-Aldrich
L-リシン
≥98%, FG
別名:
(S)-2,6-ジアミノカプロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥33,000
1 KG
¥105,000
5 KG
¥468,000
¥33,000
出荷予定日2025年3月25日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥33,000
1 KG
¥105,000
5 KG
¥468,000
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
146.19
FEMA番号:
3847
Beilstein:
1722531
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
17.026
NACRES:
NA.21
官能:
odorless
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥33,000
出荷予定日2025年3月25日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.320
アッセイ
≥98%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Novel recombinant aminoacylase from Paraburkholderia monticola capable of N-acyl-amino acid synthesis: Discusses a new enzyme capable of utilizing L-Lysine for synthesizing N-acyl-amino acids, paving the way for advancements in biochemical syntheses and industrial applications (Haeger et al., 2024).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W384720-VAR-K:
W384720-100G-K:
W384720-1KG-K:
W384720-5KG-K:
W384720-BULK-K:
W384720-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2