67448
L-リシン 一塩酸塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(S)-2,6-ジアミノヘキサン酸 一塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white
mp
263 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
WGK
WGK 2
Jan Code
67448-VAR:
67448-100MG:
67448-BULK:
67448-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック