Merck
1.12233
Millipore
L-Lysine monohydrate
for biochemistry
別名:
L-Lysine monohydrate, Lys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
146.19 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-294-2
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
solid
pH
9-10.5 (20 °C, 80 g/L in H2O)
mp
207-209 °C (decomposes)
溶解性
>1500 g/L
かさ密度
366 kg/m3
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChI Key
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
アナリシスノート
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white, crystalline powder or colorless crystals with characteristic odor
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
Spec. rotation(α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +25.5 to +26.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 10.0 - 12.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
リシン 塩酸塩 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0900000
リシン 塩酸塩