The term "neat" indicates that the compound is pure and not mixed with any other substances.
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lysine
メーカー/製品名
EDQM
mp
263 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
L0900000-1EA:
L0900000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック