Product T8275, Temazepam, is soluble in methanol at 1 mg/mL. Tenfold more dilute solutions (0.1 mg/mL) of temazepam in methanol can be stored in glass vials at -20°C for 1 month. Reference: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570023205006331
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(=O)C(O)N=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(18-15(20)16(19)21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15,20H,1H3
InChI Key
SEQDDYPDSLOBDC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8275-VAR:
T8275-10MG:
T8275-50MG:
T8275-100MG:4548173214245
T8275-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Is Product T8275, Temazepam, soluble in any solvents other than chloroform? How long can I keep the stock solution?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.