グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
粘度
19 cP(25 °C)
転移温度
pour point -49 °C
cloud point insoluble
溶解性
chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils)
water: soluble (partially soluble)
密度
0.928 g/mL at 20 °C
HLB
8.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0022-500ML:
STS0022-VAR:
STS0022-100ML:
STS0022-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック