This product is not associated with the Mclarity program therefore a MQ level is not assigned. This product is a research grade item and will not be suitable for GMP.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥14,700 |
1 L | カートの在庫状況を確認する | ¥16,900 |
この商品について
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
538 g/mol
impurities
~10% water
CMC
800 ppm
HLB value
~11.7
transition temp
cloud point 36 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
HLB
13.1
SMILES string
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI key
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
TERGITOL™ TMN 6は、以下の用途に適しています:
- 濡れ挙動を改善してアルミナシートを調製するためのボールミル粉砕後スラリーで
- 尿サンプルから天然エストロゲンE1/E2などの有機化合物を抽出する曇点抽出工程で
- ベンズイミダゾール駆虫剤の抽出促進のための、超音波支援界面活性剤増強乳化ミクロ抽出(UASEME)手順の最適化における乳化剤として
- 疑似血液(BMF)混合液の調製
Biochem/physiol Actions
TERGITOL™ TMN 6は、相乗的曇点抽出(SCPE)剤として使用できます。[1]泡制御や化学機械平坦化スラリー、水性エマルション合成、レベリングでの使用に適しています。
Features and Benefits
- 優れた湿潤剤
- 浸透剤および分散剤として機能
- 狭いゲル化範囲
- シリコーン乳化剤として機能
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| CMC 800 ppm | CMC 1313 ppm | CMC 55 ppm | CMC 38 ppm |
| HLB 13.1 | HLB 14.4 | HLB 13.2 | HLB 12.1 |
| impurities ~10% water | impurities ~10% water | impurities - | impurities - |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| density 1.01 g/mL at 20 °C | density 1.04 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
86453-1L: + 86453-BULK: + 86453-250ML: + 86453-VAR:
jan