Merck
STS0004
Sigma-Aldrich
TERGITOL TMN-100X solution
別名:
Branched secondary alcohol ethoxylate 10.1 EO, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
形状
liquid
分子量
570 g/mol by calculation
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
CMC
830 ppm (25°C)
粘度
88 cP(25 °C)
転移温度
pour point -6 °C
cloud point 65 °C (1 wt% actives aq solution)
溶解性
water: freely soluble at 20 °C (visual)
密度
1.025 g/mL at 20 °C
HLB
14.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is a 90% aqueous solution of a branched secondary alcohol ethoxylate with 10.1 ethylene oxide (EO) units.
アプリケーション
TERGITOL TMN-100X can be used as:
  • A foaming agent in the study of surfactant effect on glass-ceramic biomaterials (bioactive glasses).
  • A surfactant in the preparation of nickel-graphene oxide composite coatings.
特徴および利点
  • Superior wetting
  • Penetrant & dispersant
  • Narrow gel range
  • Effective emulsifier
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0004-VAR:
STS0004-500ML:
STS0004-BULK:
STS0004-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of the type of surfactant on bioactive glasses foam formation
Coelho MB, et al.
Key Engineering Materials, 240, 257-260 (2003)
Effect of pulse duty cycle on mechanical properties and microstructure of nickel-graphene composite coating produced by pulse electrodeposition under supercritical carbon dioxide
Xue Z, et al.
Surface and Coatings Technology, 325, 417-428 (2017)