If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥9,720 |
500 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥12,400 |
この商品について
biological source
(chemical)
Quality Segment
description
non-ionic
type
Type NP-9
form
liquid
mol wt
616 g/mol
CMC
60 ppm
transition temp
cloud point 54 °C
solubility
water: soluble
HLB
12.9
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
General description
タンパク質の研究では、Tergitolはタンパク質の分析と精製を促進する上で重要な役割を担っています。界面活性剤としてのその特性は、細胞を溶解して可溶性タンパク質を放出し、さらに膜タンパク質と脂質を可溶化できることから、この特性の利用により研究をさらに深めることができます。また、タンパク質結晶化に使用すればアフィニティー精製およびイムノアッセイ手順における非特異的結合を防ぐこともでき、さらに電気泳動の添加剤としても機能します。タンパク質研究以外では、Tergitolは種々の業界においてさまざまに利用されており、その乳化、分散、および可溶化の能力によって各種混合物の安定性と均質性を高められることから、製剤研究における重要な構成要素としての役割を担っています。
親水性成分と疎水性成分をあわせ持つ界面活性剤は、2つの主要なカテゴリー、すなわち水中でイオン化するイオン性(陰イオン性、陽イオン性、または両性)およびイオン化しない非イオン性に分類されます。Tergitol NP 9製品は非イオン性界面活性剤であり、乳化、分散、可溶化などのさまざまな用途があり、洗浄剤としても使用されます。
Application
Features and Benefits
- 優れた洗浄性
- 卓越した湿潤性
- 柔軟な溶解特性
- 独自の取扱特性
- 少ない臭気
- すすぎが簡単
- 希酸、塩基、塩の存在下で化学的に安定
- 有機溶媒、セッケン、アニオン性およびその他の非イオン性界面活性剤と併用可能
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| biological source (chemical) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 616 g/mol | mol wt 682 g/mol | mol wt 640 g/mol | mol wt 596 g/mol |
| CMC 60 ppm | CMC 55 ppm | CMC 34 ppm | CMC 52 ppm |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL™
signalword
Danger
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
476.6 °F - closed cup
flash_point_c
247 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第四石油類 + 危険等級III
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
NP9-100ML:4.548173388632E12 + NP9-500ML:4.548173388649E12
jan
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.