由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
lyophilized powder
分子量
524.51
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL (19 mM)
methanol: ≥10 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
InChI
1S/C25H32O12/c1-3-15-16(10-19(28)34-9-8-13-4-6-14(27)7-5-13)17(23(32)33-2)12-35-24(15)37-25-22(31)21(30)20(29)18(11-26)36-25/h3-7,12,16,18,20-22,24-27,29-31H,8-11H2,1-2H3/b15-3+/t16-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
InChI Key
GMQXOLRKJQWPNB-MVVLSVRYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
保管および安定性
WGK
WGK 3
Jan Code
SBR00026-1MG:
SBR00026-BULK:
SBR00026-VAR:
SBR00026-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)