Merck
PHL89346
ケルセチン 3-ラムノシド
phyproof® Reference Substance
別名:
クエルシトリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥64,300
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥64,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
Beilstein:
68135
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
InChI Key
OXGUCUVFOIWWQJ-HQBVPOQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus ginkgo hypericum mentha
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89346-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ケルセチン phyproof® Reference Substance
PHL89262
ケルセチン
ケルセチン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1488
ケルセチン
(+)-カテキン analytical standard
Supelco
43412
(+)-カテキン