Merck
S2388
Supelco
デンプン トウモロコシ由来
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
別名:
コーンスターチ, デンプン トウモロコシ由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥50,000
¥50,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥50,000
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥50,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
品質
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
品質水準
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2388-10G:
S2388-BULK:
S2388-VAR:
S2388-10G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ayse Bengisu Seferoglu et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 205-206, 29-37 (2013-03-19)
ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) is a key enzyme in plant starch biosynthesis. It contains large (LS) and small (SS) subunits encoded by two different genes. In this study, we explored the transcriptional regulation of both the LS and SS subunits of
Proceedings of the 8th Starch Digestion Consortium Workshop, December 21-22, 2011, Baylor, Texas.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 55 Suppl 2, S1-47 (2013-04-27)
Jianmin Man et al.
Food chemistry, 138(4), 2089-2098 (2013-03-19)
High-amylose starches are attracting considerable attention because of their potential health benefits and industrial uses. Enzyme hydrolysis of starch is involved in many biological and industrial processes. In this paper, starches were isolated from high-amylose transgenic rice (TRS) and its
Reply to J.E. Galgani and G. Valentino.
Coby Eelderink et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(4), 903-904 (2013-05-01)
Should insulin resistance degree be taken into account for assessment of glycemic index?
Jose E Galgani et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(4), 902-903 (2013-03-22)