Merck
S2004
Sigma-Aldrich
デンプン ジャガイモ由来
Soluble
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
potato
品質水準
形状
powder
white
有効pH範囲
5.0-7.5 (2% in water)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
デンプンは植物の炭水化物の蓄えでありヒトの主要なエネルギー源です。植物では、デンプンは葉の葉緑体や塊茎および種のアミロプラストに含まれています。構造的に、デンプンは2つの主要な多糖、すなわちアミロースとアミロペクチンから成っています。いずれの多糖も-(1,6)-グリコシド結合に相互結合した-(1,4)-結合D-グルコース残基の分子鎖からなっています。ジャガイモデンプンは脂質レベルが低いため機能的に他より優れています。デンプンの栄養成分は、消化が速いデンプン、消化が遅いデンプン、および難消化性のデンプン(RS)で構成されます。アミラーゼはデンプン分解酵素です。デンプンの消化性は血糖値に影響し、食物の炭水化物含有量、デンプンの栄養の成分および調理のような要因によって制御されます。膵アミラーゼの阻害は、治療上デンプン消化を遅らせて食後高血糖を防止するのに重要です。食品産業ではデンプンは増粘剤として使用されます。
アプリケーション
ジャガイモ由来デンプンは、生および調理した食物サンプルおよびTrichosanthes cucumerina Linn(ヘビウリ)の空中部分を用いるα-アミラーゼ阻害アッセイ用基質として、DNSAアッセイを用いる動物消化管微生物叢におけるSusG活性測定の基質として使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
S2004-1KG-C:
S2004-BULK:
S2004-VAR:
S2004-500G:
S2004-1KG:
S2004-500G-C:
S2004-100G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Extraction and Optimization of Potato Starch and Its Application as a Stabilizer in Yogurt Manufacturing
Altemimin AB
Foods (Basel, Switzerland), 7(2), 14-14 (2018)
Starch: as simple as A, B, C?
Wang TL, et al.
Journal of Experimental Botany, 49(320), 481-502 (1998)
Starch Hydrolysis, Polyphenol Contents, and In Vitro Alpha Amylase Inhibitory Properties of Some Nigerian Foods As Affected by Cooking
Saidu S, et al.
Frontiers in nutrition, 4, 60-60 (2017)
Amylases: Characteristics and industrial applications
Saini R, et al.
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6(4), 1865-1871 (2017)
SusG: a unique cell-membrane-associated alpha-amylase from a prominent human gut symbiont targets complex starch molecules
Koropatkin NM and Smith TJ
Structure, 18(2), 200-215 (2010)
プロトコル
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.