Merck
S1304
Sigma-Aldrich
酢酸ナトリウム 三水和物
meets USP testing specifications
別名:
酢酸 ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥11,400
1 KG
¥20,900
5 KG
¥75,500
¥11,400
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥11,400
1 KG
¥20,900
5 KG
¥75,500
About This Item
化学式:
CH3COONa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥11,400
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% dry basis (HClO4 , titration)
フォーム
crystalline
自己発火温度
1112 °F
pH
7.5-9.2
溶解性
water: soluble 408 g/L at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 乾燥技術がチャヤの葉に及ぼす影響を解明:不揮発性・揮発性代謝産物、うま味、抗酸化能のメタボローム解析:この研究では、酢酸ナトリウム三水和物をバッファー成分として使用し、抗酸化力を測定することで、乾燥方法の違いがチャヤの葉の生化学的組成に与える影響を探りました。この研究は、有益な化合物を残し、風味を向上させるための加工方法を最適化するための知見を提供します(Hutasingh N et al., 2024)。
  • 酢酸ナトリウム三水和物(SAT)- 尿素共晶液の形成における尿素の役割:中性子回折と同位体置換の研究:この論文では、尿素との共晶混合物を形成する際の酢酸ナトリウム三水和物の使用について議論しており、中性子回折によってその特徴を明らかにしています。この研究結果は、流体の特性や相互作用を分子レベルで研究する上で化学物質′の有用性を強調するものであり、新しい溶媒や材料の設計に有用なものです(Byrne EL et al., 2024)。
  • エレクトロスピニングによる多機能ゼラチン/深部共晶溶媒/ポリアクリロニトリルナノファイバーメンブレンの作製:この研究では、ろ過やバイオテクノロジーへの応用が期待される高度なナノファイバー構造の合成に酢酸ナトリウム三水和物を使用しています。この研究は、革新的な製造プロセスを推進する上での酢酸ナトリウム三水和物の適応性について紹介しています(Cui Y et al., 2023)。
  • 膨張黒鉛複合:エネルギー貯蔵用複合材料の開発における酢酸ナトリウム三水和物の利用を紹介。この研究は、持続可能なエネルギーソリューションを開発するために重要である、熱エネルギーシステムの効率を向上させる、こうした複合材料の可能性を示しています(Wang KW et al., 2023)。
  • 統計的実験デザインを用いた Lactobacillus acidophilus からのオリゴ糖生産の改善および増強、ならびに結腸癌に対するその抑制効果:この論文では、生理活性オリゴ糖生産に必要な発酵条件の最適化における酢酸ナトリウム三水和物の役割について検討しています。また、これらのオリゴ糖の抗癌特性についても検証し、将来の癌研究やプロバイオティクス開発に貴重なデータを提供しています(Abo-Zaid GA et al., 2023)。
その他情報
酢酸キナーゼ(EC 2.7.2.1)の酵素基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1304-BULK:
S1304-500G:
S1304-VAR:
S1304-5KG:
S1304-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Kit Frederiksen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 91, 9-15 (2015-01-18)
Polymeric film-forming systems (FFSs) are potential drug delivery systems for topical application to the skin. The FFSs form thin and transparent polymeric films in situ upon solvent evaporation. Their application convenience and cosmetic attributes, superior to conventional semi-solids, may offer
Claire E Mason et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 24(2), 274-285 (2013-01-04)
Single-stranded DNA-binding proteins (SSBs) are ubiquitous oligomeric proteins that bind with very high affinity to single-stranded DNA and have a variety of essential roles in DNA metabolism. Nanoelectrospray ionization mass spectrometry (nanoESI-MS) was used to monitor subunit exchange in full-length
Rishiram Ramanan et al.
FEBS letters, 587(4), 370-377 (2013-01-15)
Phenotypic and genotypic changes in Chlamydomonas reinhardtii BafJ5, a starchless mutant, with respect to lipid metabolism was studied in different trophic states under nitrogen (N) sufficient and limited conditions. Interestingly, cellular lipid content increased linearly with input acetate concentration with
Horng-Ruey Chua et al.
Journal of critical care, 27(2), 138-145 (2012-03-24)
The purpose of the study was to determine the effects of Plasma-Lyte 148 (PL) vs 0.9% saline (NS) fluid resuscitation in diabetic ketoacidosis (DKA). A multicenter retrospective analysis of adults admitted for DKA to the intensive care unit, who received
Mary J Dukes et al.
American journal of physical anthropology, 148(3), 473-482 (2012-03-31)
The goal of this study was to develop a simple method to improve DNA recovery from challenging bone samples. To this end, an optimized procedure was developed that combined the demineralization and DNA extraction into a single step, followed by