Merck
7610-OP
Millipore
酢酸ナトリウム 三水和物
OmniPur® Grade, 99.0-101.0%, Trihydrate
別名:
酢酸 ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
1112 °F
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 99.0-101.0%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: 0.01% max
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.0005% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphate (PO4): 0.0005% max
Potassium (K): 0.005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
その他情報
酢酸キナーゼ(EC 2.7.2.1)の酵素基質
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
7610-500GM:
7660-5KG:
試験成績書(COA)