Merck
236500
Sigma-Aldrich
酢酸ナトリウム 三水和物
ACS reagent, ≥99%
別名:
酢酸 ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,400
500 G
¥11,500
1 KG
¥13,300
2.5 KG
¥20,900
12 KG
¥43,400
¥7,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,400
500 G
¥11,500
1 KG
¥13,300
2.5 KG
¥20,900
12 KG
¥43,400
About This Item
化学式:
CH3COONa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥7,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals or chunks
自己発火温度
1112 °F
不純物
MnO4- reducers, passes test
≤0.005% insolubles
pH
7.5-9.2 (25 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸ナトリウム三水和物(SAT)は、酢酸のナトリウム水和塩です。エネルギー貯蔵密度と熱伝導率が高いため、優れた無機相変化材料(PCM)であり、染色、印刷、薬局、緩衝剤の分野で広く使用されています。
アプリケーション
酢酸ナトリウム三水和物は以下の用途に使用できます:
  • 穏やかな条件下でのGO(酸化グラフェン)の化学還元によるグラフェンナノシートの合成における還元剤として。
  • シリコーン/酢酸ナトリウム三水和物ハイブリッドの調製。
  • 無水酢酸を用いたフェノール、アルコール、チオールの無溶媒アセチル化における触媒として。
その他情報
酢酸キナーゼ(EC 2.7.2.1)の酵素基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
80178:
236500-2.5KG:4548173121994
236500-BULK:
236500-25G:4548173122007
236500-12KG:4548173121970
236500-500G:4548173122014
236500-1KG:4548173121987
236500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The crystal structure of sodium acetate trihydrate.
Cameron TS, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 32(1), 87-90 (1976)
Water-responsive shape memory hybrid: Design concept and demonstration.
Fan K, et al.
Express Polymer Letters, 5(5), 409-416 (2011)
Methyl radical in irradiated single crystals of sodium acetate trihydrate.
Rogers MT and Kispert LD.
J. Chem. Phys. , 46(1), 221-223 (1967)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 995-995 (1994)
Kit Frederiksen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 91, 9-15 (2015-01-18)
Polymeric film-forming systems (FFSs) are potential drug delivery systems for topical application to the skin. The FFSs form thin and transparent polymeric films in situ upon solvent evaporation. Their application convenience and cosmetic attributes, superior to conventional semi-solids, may offer
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. can this be used to make a 3M Sodium acetate solution for molecular biology
    1 回答
    1. Product 236500-25G is not Molecular Biology Grade. For molecular biology applications, either product 71188-250G or S7670-250G are recommended.