製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder or crystals
自己発火温度
1112 °F
テクニック
precipitation assay: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% KMnO4-reducing matter (as HCOOH)
pH
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
溶解性
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- to prepare buffer stock solution/sodium acetate buffer 0.2M for gallium-68 (Ga-68) DOTA-(Tyr3)-octreotate (DOTATATE) chemicals[1]
- in the preparation of ferric reduction ability of serum (FRAS) reagent for FRAS assay[2]
- in the preparation of sodium acetate solution to prepare sodium acetate (NaOAc) buffers for radiolabeling[3]
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71188-VAR:
71188-5KG:
71188-250G:
71188-BULK:
71188-1KG:
アクティブなフィルタ