Merck
RTC000093
Supelco
1,4-ジオキサン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ジエチレンオキシド, ジオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 ML
¥19,400
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 ML
¥19,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
102551
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1601521
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
356 °F
expl. lim.
22 %
包装
pkg of 20 mL
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9800 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RTC000093-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)