表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1000 units | カートの在庫状況を確認する | ¥101,000 |
この商品について
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
¥101,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
Other Notes
amplification grade** unlisted item
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
D5307PROC: + D5307-BULK: + D5307-1VL: + D5307-VAR: + D5307-1KU-PW: + D5307-1000UN-PW: + D5307-1KU: + D5307-1000UN: + D5307-1000UN-KC: + D5307-PH:
jan