certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1572208
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
2.4 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
955 °F
expl. lim.
12.1 %
包装
pkg of 500MG
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3738-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ