Merck
81910
Sigma-Aldrich
プロピオン酸
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
別名:
プロパニル酸, プロパン酸, 酸C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COOH
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
506071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.4 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
955 °F
expl. lim.
12.1 %
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Propionic acid is a linear monocarboxylic acid. It affords esters on reaction with alcohols or alkenes. It can be synthesized by reacting ethane, carbon monoxide and water. It participates as a precursor in the preparation of smallest azolium homoenolate intermediate.
アプリケーション
Propionic acid may be used in the synthesis of cellulose propionate (cellulose ester).
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81910-BULK:
81910-250ML:4548174004265
81910-VAR:
81910-1L:4548174004258
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
酪酸 analytical standard
Supelco
19215
酪酸
イソ吉草酸 analytical standard
Supelco
78651
イソ吉草酸
吉草酸 ≥99%
Sigma-Aldrich
240370
吉草酸
イソ酪酸 99%
Sigma-Aldrich
I1754
イソ酪酸
イソ酪酸 analytical standard
Supelco
46935-U
イソ酪酸
酢酸 analytical standard
Supelco
71251
酢酸
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 194-194 (1994)
Zhichao Jin et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(26), 9360-9363 (2015-05-28)
Direct β-carbon activation of propionic acid (C2H5CO2H) by carbene organocatalysis has been developed. This activation affords the smallest azolium homoenolate intermediate (without any substituent) as a 3-carbon nucleophile for enantioselective reactions. Propionic acid is an excellent raw material because it
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 898-898 (1994)
Weiqiang Chen et al.
Journal of virology, 89(1), 581-593 (2014-10-24)
The recent global resurgence of arthritogenic alphaviruses, in particular chikungunya virus (CHIKV), highlights an urgent need for the development of therapeutic intervention strategies. While there has been significant progress in defining the pathophysiology of alphaviral disease, relatively little is known
R De Kanter et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 32(5), 349-362 (2002-06-18)
1. Organ-specific biotransformation was studied in human and rat liver, lung, kidney and small intestine slices and compared on a protein basis, using four model substances. 2. Deethylation of lidocaine was highest in liver slices from both man and rat