安全性情報
PHR3302
Supelco
Diatrizoic Acid Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
3-Acetamido-5-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-(Acetylamino)-5-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥75,000
¥75,000
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥75,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7I3N2O3
CAS番号:
分子量:
571.88
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥75,000
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1184027
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Ic1c(c(c(c(c1N)I)C(=O)O)I)NC(=O)C
InChI
1S/C9H7I3N2O3/c1-2(15)14-8-5(11)3(9(16)17)4(10)7(13)6(8)12/h13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI Key
XCNHOBHCZBIGJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3302-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)