Merck
PHR3250
Supelco
6-チオグアニン
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
2-アミノ-6-プリンチオール, 2-アミノ-6-メルカプトプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥26,200
¥26,200
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥26,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5S
CAS番号:
分子量:
167.19
Beilstein:
157765
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥26,200
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1660000
APIファミリー
tioguanine, thioguanine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
≥300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
天然プリン塩基として同一経路でリボシル化、リン酸化されます。ヌクレオチドとして、核酸合成に関与する様々な細胞プロセスを阻害します。白血病の治療に有効であるとして、長く使用されています。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3250-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)