Merck
PHR3181
Supelco
ヘキシレングリコール
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
(±)-2-メチル-2,4-ペンタンジオール, MPD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥32,400
¥32,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥32,400
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1098298
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥32,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1308200
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
0.02 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
7.4 %
包装
pkg of 250 mg
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F
引火点(℃)
94 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3181-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)