Merck
1308200
USP
ヘキシレングリコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-2-メチル-2,4-ペンタンジオール, MPD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 MG
¥61,500
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
125 MG
¥61,500
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1098298
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
0.02 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
7.4 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Hexylene glycol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1308200-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)