Merck
PHR3005
Supelco
Clotrimazole Impurity F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
1-(Triphenylmethyl)imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥56,500
¥56,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥56,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18N2
CAS番号:
分子量:
310.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.24
¥56,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
clotrimazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
220-224 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
InChI Key
NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3005-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)