安全性情報
BP079
2-Chlorotritanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(o-Chlorophenyl)diphenylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥31,000
¥31,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥31,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15ClO
CAS番号:
分子量:
294.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥31,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clotrimazole
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
InChI Key
KTVAHLGKTSPDOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
2-Chlorotritanol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Clotrimazole Eye Drops
  • Clotrimazole and Hydrocortisone Acetate Cream
  • Clotrimazole Pessaries
  • Clotrimazole Cream
  • Clotrimazole Vaginal Tablets
  • 包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    CorrosionExclamation mark
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP079:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)