Merck
PHR2884
Supelco
5-ヨード-2′-デオキシウリジン
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)-5-ヨードウラシル, 2′-デオキシ-5-ヨードウリジン, 5-IUdR, IDU, IdUrd, イドクスウリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥47,100
¥47,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥47,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11IN2O5
CAS番号:
分子量:
354.10
Beilstein:
30397
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥47,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP202
traceable to USP 1336001
APIファミリー
idoxuridine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
194 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2884-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)