安全性情報
L070000
Sigma-Aldrich
高速脱保護Cap A
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 L
¥50,500
6 X 450 ML
¥82,300
¥50,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 L
¥50,500
6 X 450 ML
¥82,300
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
¥50,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
タイプ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fast Deprotection Cap A contains tert-butylphenoxyacetyl aceticanhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, which ensures thedisplacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases doesnot occur.
調製ノート
テトラヒドロフラン/TAC2O 100/5 (v/w)
その他情報
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
6.1 °F
引火点(℃)
-14.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L070250-C01-01:
L070250-01:4548173226507
L070400-01:4548173240350
L070000-2.5L:4548173959795
L070000-6X450ML:4548173959788
L070000-450ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1