Merck
I0050000
5-ヨード-2′-デオキシウリジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)-5-ヨードウラシル, 2′-デオキシ-5-ヨードウリジン, 5-IUdR, IDU, IdUrd, イドクスウリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11IN2O5
CAS番号:
分子量:
354.10
Beilstein:
30397
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
idoxuridine
メーカー/製品名
EDQM
mp
194 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Idoxuridine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I0050000:
I0050000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diane Alvarez et al.
Radiation research, 182(6), 607-617 (2014-11-20)
The goal of the current study was to measure the energy dependence of survival of rat 9L glioma cells labeled with iododeoxyuridine (IUdR) that underwent photon-activated Auger electron therapy using 25-35 keV monochromatic X rays, i.e., above and below the
Chirantani Mukherjee et al.
Nature communications, 10(1), 3287-3287 (2019-07-25)
Homologous recombination (HR) and Fanconi Anemia (FA) pathway proteins in addition to their DNA repair functions, limit nuclease-mediated processing of stalled replication forks. However, the mechanism by which replication fork degradation results in genome instability is poorly understood. Here, we
CURRENT STATUS OF CLINICAL INVESTIGATIONS WITH 6-AZAURIDINE, 5-IODO-2'-DEOXYURIDINE, AND RELATED DERIVATIVES.
P CALABRESI
Cancer research, 23, 1260-1267 (1963-09-01)
Therapeutics. XIV. Herpes simplex virus infections and idoxuridine.
H Ashton et al.
The British journal of dermatology, 84(5), 496-499 (1971-05-01)
Antiviral iodinated pyrimidine deoxyribonucleosides: 5-iodo-2'-deoxyuridine; 5-iodo-2'-deoxycytidine; 5-iodo-5'-amino-2',5'-dideoxyuridine.
W H Prusoff et al.
Pharmacology & therapeutics, 7(1), 1-34 (1979-01-01)