Merck
PHR2860
Supelco
2-アミノプリン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
2-Aminopurine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥90,620
¥90,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥90,620
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5
CAS番号:
分子量:
135.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥90,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1269130
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
famciclovir
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
mp
280-282 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI Key
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2860-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)