安全性情報
1463982
USP
Nitazoxanide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(5- Nitro-1,3-thiazol-2-yl)-2-hydroxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥190,900
¥190,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥190,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7N3O4S
CAS番号:
分子量:
265.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥190,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
nitazoxanide
包装
pkg of 25 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])NC(=O)c2c(cccc2)O
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
InChI Key
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Nitazoxanide Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1463982-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)