安全性情報
1269163
USP
Famciclovir System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Mixture of famciclovir, propionyl famciclovir and 6-chloro famciclovir
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥188,000
¥188,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥188,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥188,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
famciclovir
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1269163-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.